L0700000
Liothyronine sodium
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
3,3′,5-Triiodo-L-thyronine sodium salt, Liothyronine, O-(4-Hydroxy-3-iodophenyl)-3,5-diiodo-L-tyrosine sodium salt, T3
133,00 €
About This Item
133,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
liothyronine
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
[Na+].N[C@@H](Cc1cc(I)c(Oc2ccc(O)c(I)c2)c(I)c1)C([O-])=O
InChI
1S/C15H12I3NO4.Na/c16-9-6-8(1-2-13(9)20)23-14-10(17)3-7(4-11(14)18)5-12(19)15(21)22;/h1-4,6,12,20H,5,19H2,(H,21,22);/q;+1/p-1/t12-;/m0./s1
Clé InChI
SBXXSUDPJJJJLC-YDALLXLXSA-M
Informations sur le gène
human ... THRA(7067) , THRB(7068)
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable