PHR2880
Levothyroxine sodium hydrate
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonyme(s) :
3,3′,5,5′-Tetraiodo-L-thyronine monosodium salt hydrate, Sodium O-(4-hydroxy-3,5-diiodophenyl)-3,5-diiodo-L-tyrosine hydrate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1365065
Famille d'API
levothyroxine
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 100 mg
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
O.[Na+].N[C@@H](Cc1cc(I)c(Oc2cc(I)c(O)c(I)c2)c(I)c1)C([O-])=O
InChI
1S/C15H11I4NO4.Na.H2O/c16-8-4-7(5-9(17)13(8)21)24-14-10(18)1-6(2-11(14)19)3-12(20)15(22)23;;/h1-2,4-5,12,21H,3,20H2,(H,22,23);;1H2/q;+1;/p-1/t12-;;/m0../s1
Clé InChI
ANMYAHDLKVNJJO-LTCKWSDVSA-M
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produits recommandés
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
STOT RE 1
Organes cibles
Thyroid,Cardio-vascular system,Kidney
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)