Y0001175
Aristolocholic acid for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Aristolochic acid I sodium salt
107,00 €
About This Item
107,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
aristolochia
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[Na+].COc1cccc2c1cc([N+]([O-])=O)c3c(cc4OCOc4c23)C([O-])=O
InChI
1S/C17H11NO7.Na/c1-23-12-4-2-3-8-9(12)5-11(18(21)22)14-10(17(19)20)6-13-16(15(8)14)25-7-24-13;/h2-6H,7H2,1H3,(H,19,20);/q;+1/p-1
Clé InChI
BQVOPWJSBBMGBR-UHFFFAOYSA-M
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable