Principaux documents
PHL89566
Aristolochic acid II
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Aristolochic acid B, 6-Nitrophenanthro(3,4-d)-1,3-dioxole-5-carboxylic acid, Aristolochic acid II, Noraristolochic acid
10 MG
277,00 €
277,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
277,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H9NO6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
311.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
277,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC(C1=C2C([N+]([O-])=O)=CC3=CC=CC=C3C2=C4OCOC4=C1)=O
InChI
1S/C16H9NO6/c18-16(19)10-6-12-15(23-7-22-12)14-9-4-2-1-3-8(9)5-11(13(10)14)17(20)21/h1-6H,7H2,(H,18,19)
Clé InChI
MEEXETVZNQYRSP-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 Inhalation - Muta. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable