Principaux documents
PHL89565
Aristolochic acid I
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
TR 1736
10 MG
251,00 €
251,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
251,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C17H11NO7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
341.27
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
251,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COc1cccc2c1cc([N+]([O-])=O)c3c(cc4OCOc4c23)C(O)=O
InChI
1S/C17H11NO7/c1-23-12-4-2-3-8-9(12)5-11(18(21)22)14-10(17(19)20)6-13-16(15(8)14)25-7-24-13/h2-6H,7H2,1H3,(H,19,20)
Clé InChI
BBFQZRXNYIEMAW-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Actions biochimiques/physiologiques
Potent phospholipase A2 inhibitor, including calcium ionophore-induced phospholipase A2 activity in neutrophils. Kidney tumor initiator in experimental animal model.
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1A - Muta. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable