Y0000617
Ethyl indole-3-carboxylate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
3-(Ethoxycarbonyl)indole, Indole-3-carboxylic acid ethyl ester, NSC 63796
107,00 €
About This Item
107,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
tropisetron
Fabricant/nom de marque
EDQM
Pf
120-124 °C
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCOC(=O)c1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C11H11NO2/c1-2-14-11(13)9-7-12-10-6-4-3-5-8(9)10/h3-7,12H,2H2,1H3
Clé InChI
XOUHVMVYFOXTMN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- Indole-based heterocycles for synthesis of indole-based p38 inhibitors and gramines
- Glycine receptor ligands
- Inhibitors of Human 5-Lipoxygenase
- Antimicrobial agents
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable