1417113
USP
Indomethacin Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
5-Methoxy-2-methyl-3-indoleacetic acid, 2-(5-Methoxy-2-methyl-1H-indol-3-yl)acetic acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
indomethacin
Fabricant/nom de marque
USP
Pf
161-163 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
COc1ccc2[nH]c(C)c(CC(O)=O)c2c1
InChI
1S/C12H13NO3/c1-7-9(6-12(14)15)10-5-8(16-2)3-4-11(10)13-7/h3-5,13H,6H2,1-2H3,(H,14,15)
Clé InChI
TXWGINUZLBAKDF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Indomethacin
- Indomethacin Capsules
- Indomethacin Extended-Release Capsules
- Indomethacin Sodium
- Indomethacin Suppositories
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable