Principaux documents
246263
Sigma-Aldrich
Indole-4-carboxylic acid
98%
Synonyme(s) :
4-Carboxyindole
500 MG
199,00 €
199,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 MG
199,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H7NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
161.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
199,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
powder
Pf
213-214 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1cccc2[nH]ccc12
InChI
1S/C9H7NO2/c11-9(12)7-2-1-3-8-6(7)4-5-10-8/h1-5,10H,(H,11,12)
Clé InChI
ROGHUJUFCRFUSO-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
tert-butyl esters of indole and pyrrolecarboylic acids are readily prepared by direct treatment with N,N-dimethylformamide di-tert-butyl acetal (Cat. No. 395005).[1]
  • Reactant for preparation of substituted indole derivatives as histamine H3 antagonists
  • Reactant for preparation of potent and selective inhibitors of human reticulocyte 15-lipoxygenase-1
  • Reactant for preparation of inhibitors of Gli1-mediated transcription in Hedgehog pathway
  • Reactant for preparation of pyridinyl carboxylates as SARS-CoV 3CL proinhibitors
  • Reactant for preparation of substituted bipiperidinylmethyl amides as CCR3 membrane binding ligands
  • Reactant for preparation of indole amide hydroxamic acids as potent inhibitors of histone deacetylases
  • Reactant for preparation of 2-[[[4′-chloro-[1,1-biphenyl]-4-yl]thio]methyl]-N-hydroxybutanamide derivatives as specific metalloproteinase
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Synthetic Communications, 34, 3691-3691 (2005)
SOLVENT EFFECTS ON THE ELECTRONIC ABSORPTION AND FLUORESCENCE SPECTRA OF INDOLE?4?CARBOXYLIC ACID: PROTOTROPIC EQUILIBRIA IN AQUEOUS SOLUTIONS.
Krishnamurthy M.
Photochemistry and Photobiology, 45(3), 359-364 (1987)