Y0000614
Dopexamine impurity F
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
4-Chloro-5-[2-[[6-[(2-phenylethyl)amino]hexyl]amino]ethyl]benzene-1,2-diol
107,00 €
About This Item
107,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
dopexamine
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Conditionnement