Y0000613
Dopexamine impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
2-Methoxy-4-[2-[[6-[(2-phenylethyl)amino]hexyl]amino]ethyl]phenol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
dopexamine
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Conditionnement