P6374
p53 human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf21 cells
585,00 €
About This Item
585,00 €
Produits recommandés
Source biologique
human
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Essai
≥90% (SDS-PAGE)
Forme
aqueous solution
Technique(s)
dot blot: suitable
Numéro d'accès UniProt
Application(s)
genomic analysis
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... TP53(7157)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Propriétés physiques
Forme physique
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable