Principaux documents
X305
Sigma-Aldrich
Triton X-305 solution
70% in H2O
Synonyme(s) :
Polyethylene glycol mono(4-tert-octylphenyl) ether, Polyethylene glycol p-octylphenol ether
500 ML
68,40 €
1 GAL
350,00 €
68,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 ML
68,40 €
1 GAL
350,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161900
Nomenclature NACRES :
NA.21
68,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Description
non-ionic
Niveau de qualité
Poids mol.
~1526.0 g/mol
Concentration
70% in H2O
Technique(s)
blocking: suitable
cell culture | mammalian: suitable
hybridization: suitable
immunohistochemistry: suitable
protein purification: suitable
CMC
0.65 mM
Température de transition
cloud point >100 °C
HLB
17.3
Chaîne SMILES 
O(CCO)c1ccc(cc1)C(CC(C)(C)C)(C)C
InChI
1S/C16H26O2/c1-15(2,3)12-16(4,5)13-6-8-14(9-7-13)18-11-10-17/h6-9,17H,10-12H2,1-5H3
Clé InChI
JYCQQPHGFMYQCF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Triton X-305 is a non-ionic surfactant. This octylphenol ethoxylate has higher number of ethylene oxide units, increased cmc (Critical micelle concentration) and hydrophile/lipophile balance when compared to Triton X-100.[1] Triton X-305 is compatible with anionic, cationic, and other nonionic surfactants and chemically stable in most acidic and alkaline solutions.
Application
Triton X-305 has been used:
  • In the treatment of cells for immunocytochemistry[2]
  • Along with peroxotungstic acid in the preparation of tungsten trioxide films by sol-gel method[3]
  • In the dispersion polymerization of styrene with activated poly(N-vinylpyrrolidone) (PVP) for the synthesis of lanthanide-encoded polystyrene particles[4]
Informations légales
Triton is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Pictogrammes
CorrosionExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
483.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
251 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Les clients ont également consulté
Solubilization of phospholipid bilayers by surfactants belonging to the Triton X series: Effect of polar group size.
Partearroyo M A, et al.
Journal of Colloid and Interface Science, 178(1), 156-159 (1996)
Controlling particle size and photoelectrochemical properties of nanostructured WO3 with surfactants.
Memar A, et al.
Applied Surface Science, 305, 760-767 (2014)
Surface functionalization methods to enhance bioconjugation in metal-labeled polystyrene particles.
Macromolecules, 44(12), 4801-4813 (2011)
Thangavel Ponrasu et al.
Polymers, 13(2) (2021-01-16)
The fast-dissolving drug delivery systems (FDDDSs) are developed as nanofibers using food-grade water-soluble hydrophilic biopolymers that can disintegrate fast in the oral cavity and deliver drugs. Jelly fig polysaccharide (JFP) and pullulan were blended to prepare fast-dissolving nanofiber by electrospinning.
Hirokazu Yokoyama et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 29(3), 857-860 (2012-12-29)
In this report, we present a novel approach for the elucidation of the physicochemical properties of lipid membranes by isothermal titration calorimetry (ITC) to quantify the heat absorbed during the solubilization of vesicles into TritonX-100 micelles. By using large and
Questions
  1. Confirm exact Quantity in ML of X305-1GA
    1 answer
    1. One gallon (1GA) is equivalent to about 3785.41 milliters.