Principaux documents
W455410
Sigma-Aldrich
cis-6-Nonenyl acetate
≥95%, stabilized, FG
Synonyme(s) :
(Z)-6-nonen-1-yl acetate
W455410-SAMPLE-K
47,10 €
25 G
93,80 €
100 G
282,00 €
47,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
W455410-SAMPLE-K
47,10 €
25 G
93,80 €
100 G
282,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H20O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
184.28
Numéro FEMA:
4554
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
Numéro Flavis :
09.673
Nomenclature NACRES :
NA.21
47,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Niveau de qualité
Agence
follows IFRA guidelines
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Essai
≥95%
Contient
synthetic α-tocopherol as stabilizer
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
green; melon; sweet
Chaîne SMILES 
O(CCCCC\C=C/CC)C(=O)C
InChI
1S/C11H20O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-13-11(2)12/h4-5H,3,6-10H2,1-2H3/b5-4-
Clé InChI
DFRXMRZQBMFKMI-PLNGDYQASA-N
Autres remarques
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Articles
Europe offers an attractive and diverse marketplace for flavor formulation. Selling flavors in Europe means adherence in all regions to the EU requirements. Some elements of the EU regulation, such as the community list, may seem daunting, let’s clarify by walking through the requirements