Principaux documents
W393899
Sigma-Aldrich
Nopol
≥98%, FG
Synonyme(s) :
10-Hydroxymethylene-2-pinene
W393899-SAMPLE-K
42,00 €
100 G
58,80 €
1 KG
143,00 €
42,00 €
Disponibilité
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
W393899-SAMPLE-K
42,00 €
100 G
58,80 €
1 KG
143,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H18O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.26
Numéro FEMA:
3938
Code UNSPSC :
12164502
Numéro Flavis :
02.141
Nomenclature NACRES :
NA.05
42,00 €
Disponibilité
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
FG
Halal
Kosher
Niveau de qualité
Agence
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Pureté
≥98%
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
balsamic; citrus; pine; sweet
Chaîne SMILES 
OCCC1=CCC2CC1C2(C)C
InChI
1S/C11H18O/c1-11(2)9-4-3-8(5-6-12)10(11)7-9/h3,9-10,12H,4-7H2,1-2H3
Clé InChI
ROKSAUSPJGWCSM-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Articles
Europe offers an attractive and diverse marketplace for flavor formulation. Selling flavors in Europe means adherence in all regions to the EU requirements. Some elements of the EU regulation, such as the community list, may seem daunting, let’s clarify by walking through the requirements