Principaux documents
W421350
Sigma-Aldrich
Farnesyl acetate
≥95%, stabilized, FG
W421350-SAMPLE-K
47,10 €
100 G
210,00 €
1 KG
504,00 €
47,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
W421350-SAMPLE-K
47,10 €
100 G
210,00 €
1 KG
504,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C17H28O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
264.40
Numéro FEMA:
4213
Beilstein:
1784823
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
Numéro Flavis :
09.818
Nomenclature NACRES :
NA.21
47,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
FG
Halal
Kosher
Niveau de qualité
Agence
follows IFRA guidelines
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Essai
≥95%
Contient
synthetic α-tocopherol as stabilizer
Densité
0.91 g/mL at 20 °C (lit.)
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
green; floral; rose
Chaîne SMILES 
CC(=O)OC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C17H28O2/c1-14(2)8-6-9-15(3)10-7-11-16(4)12-13-19-17(5)18/h8,10,12H,6-7,9,11,13H2,1-5H3/b15-10+,16-12+
Clé InChI
ZGIGZINMAOQWLX-NCZFFCEISA-N
Autres remarques
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2