Principaux documents
8.41359
Sigma-Aldrich
Triisopropylsilane
for synthesis
Synonyme(s) :
Triisopropylsilane
10 ML
49,10 €
49,10 €
Date d'expédition estimée le22 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 ML
49,10 €
About This Item
Formule linéaire :
((CH3)2CH)3SiH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.36
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.22
49,10 €
Date d'expédition estimée le22 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
pb
84-85 °C/46.7 hPa
Température de transition
flash point 35 °C
Densité
0.77 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[SiH](C(C)C)(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C9H22Si/c1-7(2)10(8(3)4)9(5)6/h7-10H,1-6H3
Clé InChI
YDJXDYKQMRNUSA-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Total synthesis of diazaquinomycins H and J using double Knorr cyclization (Synthèse totale des diazaquinomycines H et J par double cyclisation de Knorr) : cet article aborde la première synthèse totale de diazaquinomycines, soulignant le rôle du triisopropylsilane pour améliorer l'efficacité de la réaction (Prior & Sun, 2019).
  • Reduction of cysteine‐S‐protecting groups by triisopropylsilane (Réduction des groupes S-protecteurs de la cystéine par le triisopropylsilane) : examen approfondi des propriétés chimiques du triisopropylsilane, soulignant son efficacité dans les procédés de synthèse peptidique (Ste. Marie & Hondal, 2018).
Remarque sur l'analyse
Dosage (GC, % d′aire) : ≥ 98,0 % (a/a)
Densité (d 20 °C/ 4 °C) : 0,765 - 0,772
Identité (IR) : test réussi
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
100.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
38 °C - closed cup
Protocoles
Fmoc resin cleavage and deprotection are crucial steps for peptide synthesis, yielding the desired peptide after resin detachment.