T1350000
Thymol
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
5-méthyl-2-(1-méthyléthyl)phénol, 5-méthyl-2-isopropylphénol
133,00 €
About This Item
133,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Agence
EP Reference Standard
Pression de vapeur
1 mmHg ( 64 °C)
Famille d'API
thymol
Fabricant/nom de marque
EDQM
pb
232 °C (lit.)
Pf
48-51 °C (lit.)
Densité
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(C)c1ccc(C)cc1O
InChI
1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h4-7,11H,1-3H3
Clé InChI
MGSRCZKZVOBKFT-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
240.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
116 °C - closed cup