STS0218
ECO Brij® S20
Synonyme(s) :
Brij® S20, Polyethylene glycol octadecyl ether, Polyoxyethylene (20) stearyl ether
49,40 €
About This Item
49,40 €
Produits recommandés
Description
non-ionic
Niveau de qualité
Forme
solid
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Use of Renewable Feedstocks
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Impuretés
≤3.0% water
Pf
44-46 °C (lit.)
Indice d'acide
≤1.0 mg KOH/g
Indice d'hydroxyle
45‑60 mg KOH/g
HLB
15.3
Autre catégorie plus écologique
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C20H41O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22-20-18-21/h2-20H2,1H3
Clé InChI
PSEGVHKUPXNGGJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Caractéristiques et avantages
- 100 % Renewable
- 100 % Bio-based
- Certified to the USDA BioPreferred Program
- Lower carbon footprint than petrochemical-based versions
- High-purity chemical suitable for a wide variety of research applications
Autres remarques
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable