STS0216
ECO Brij® S100
average Mn ~4,670
Synonyme(s) :
Brij® S 100, Polyoxyethylene (100) stearyl ether
48,50 €
About This Item
48,50 €
Produits recommandés
Description
non-ionic
Niveau de qualité
Forme
solid
Poids mol.
average Mn ~4,670
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Use of Renewable Feedstocks
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Impuretés
≤1.0% water
Pf
51-54 °C (lit.)
Indice d'acide
≤2.0 mg KOH/g
Indice d'hydroxyle
13‑25 mg KOH/g
Densité
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB
18.8
Autre catégorie plus écologique
Chaîne SMILES
O(CC[O])CCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C20H41O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22-20-18-21/h2-20H2,1H3
Clé InChI
PSEGVHKUPXNGGJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Caractéristiques et avantages
- 100 % Renewable
- 100 % Bio-based
- Certified to the USDA BioPreferred Program
- Lower carbon footprint than petrochemical-based versions
- High-purity chemical suitable for a wide variety of research applications
Autres remarques
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable