P6136
Brij® O10
Synonyme(s) :
Brij 97, C18-1E10, Polyoxyethylene (10) oleyl ether
About This Item
Produits recommandés
Description
non-ionic
Niveau de qualité
Poids mol.
709.00 g/mol
Densité
1 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB
12.4
InChI
1S/C20H40O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22-20-18-21/h9-10,21H,2-8,11-20H2,1H3/b10-9-
Clé InChI
KWVPFECTOKLOBL-KTKRTIGZSA-N
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
>464.0 °F - Equilibrium method
Point d'éclair (°C)
> 240 °C - Equilibrium method
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter