STS0203
ECO TWEEN® 65
Synonyme(s) :
TWEEN® 65, Polyoxyethylenesorbitan Tristearate
About This Item
Produits recommandés
Description
non-ionic
Niveau de qualité
Forme
liquid (may appear solid at room temperature )
Composition
Stearic acid, ≥40% (balance primarily palmitic acid)
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Use of Renewable Feedstocks
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
HLB
10.5
Autre catégorie plus écologique
, Aligned
Description générale
TWEEN 65 is a fatty acid polyoxyethylene ester of sorbitan.
Application
Caractéristiques et avantages
- 100 % Renewable
- 100 % Bio-based
- Certified to the USDA BioPreferred Program
- Lower carbon footprint than petrochemical-based versions
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
300.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
149.00 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)