Principaux documents
8.22188
Sigma-Aldrich
TWEEN® 85
for synthesis
Synonyme(s) :
Polyoxyethylene sorbitan trioleate
500 ML
66,20 €
66,20 €
Date d'expédition estimée le04 juin 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 ML
66,20 €
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Nomenclature NACRES :
NA.22
66,20 €
Date d'expédition estimée le04 juin 2025Détails
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
1.4 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Forme
liquid
Puissance
>36000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Température de transition
flash point >149 °C (DIN 51758)
Densité
1.03 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Remarque sur l'analyse
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.028 - 1.033
Hydroxyl value: 39 - 52
Saponification value: 80 - 95
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Informations légales
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
300.2 °F - DIN 51758
Point d'éclair (°C)
> 149 °C - DIN 51758