S5753
β-Sitosterol
analytical standard, from soybean, ≥40%
Synonyme(s) :
24β-éthylcholestérol, 5-stigmasten-3β-ol
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
soybean
Qualité
analytical standard
Concentration
≥40%
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Pf
136-140 °C (lit.)
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
O[C@H](C1)CC[C@@]2(C)C1=CC[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4([H])[C@H](C)CC[C@H](C(C)C)CC
InChI
1S/C29H50O/c1-7-21(19(2)3)9-8-20(4)25-12-13-26-24-11-10-22-18-23(30)14-16-28(22,5)27(24)15-17-29(25,26)6/h10,19-21,23-27,30H,7-9,11-18H2,1-6H3/t20-,21-,23+,24+,25-,26+,27+,28+,29-/m1/s1
Clé InChI
KZJWDPNRJALLNS-VJSFXXLFSA-N
Application
Qualité
Also contains campesterol and dihydrobrassicasterol as identified by 13C-NMR.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable