Principaux documents
RTC000075
Supelco
Acétaldéhyde
Synonyme(s) :
Éthanal
About This Item
Formule linéaire :
CH3CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
44.05
Beilstein:
505984
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Le produit RTC000075 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1002811
Densité de vapeur
1.52 (vs air)
Pression de vapeur
14.63 psi ( 20 °C)
Description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Famille d'API
acetaldehyde
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Température d'inflammation spontanée
365 °F
Limite d'explosivité
60 %
Conditionnement
pkg of 20 mL
Indice de réfraction
n20/D 1.332 (lit.)
pb
21 °C (lit.)
Pf
−125 °C (lit.)
Densité
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC=O
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3
Clé InChI
IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
Remarque sur l'analyse
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Autres remarques
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Note de bas de page
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAB9817 in the Documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-40.0 °F
Point d'éclair (°C)
-40 °C
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Questions
  1. What is the Shelf life of Acetaldehyde ACS reagent, ≥ 99.5%(Ethanol)?
    1 answer
    1. The expiration date for this product will be listed on the lot specific certificate of analysis, Please view the sample Certificate of Analysis below:
      https://www.sigmaaldrich.com/certificates/Graphics/COfAInfo/fluka/pdf/rtc/RTC000075_LRAD1658.pdf