This product is a 5 M Acetaldehyde solution in Tetrahydrofuran (THF) and may be considered a stock solution for some applications. Additional Acetaldehyde solutions are available in ethanol, water, and isopropranol. Please see the link below to review the available options:
https://www.sigmaaldrich.com/substance/acetaldehydesolution440575070
719099
Acetaldehyde solution
5 M in THF
68,70 €
About This Item
68,70 €
Produits recommandés
Forme
liquid
Niveau de qualité
Concentration
5 M in THF
Indice de réfraction
n20/D 1.389
Densité
0.868 g/mL at 20 °C
0.843 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
aldehyde
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[H]C(C)=O
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3
Clé InChI
IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-25.1 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-31.7 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Déjà en possession de ce produit ?
-
購入を検討しています。 719099 Sigma-Aldrich アセトアルデヒド 溶液 50ml 上記の試薬はアセトアルデヒド原液でしょうか?