Principaux documents
RPI-PA1-1
Recombinant Pen a 1 (Penaeus aztecus allergen 1.0101), brown shrimp
pkg of 250 μg, storage temp.:-20°C
250 μG
963,00 €
963,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 μG
963,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
963,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard
Essai
>95%
Poids mol.
33 kDa
Conditionnement
pkg of 250 μg
Fabricant/nom de marque
InBio
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Description générale
Produced and qualified by Indoor Biotechnologies.
Source: Pichia pastoris
Formulation: Preservative and carrier-free in 20mM tris, 0.3 M NaCl, pH 8.0. Filtered through 0.22μm filter.
Concentration: See product insert.
Purification: Purified from Pichia pastoris culture by multi-step chromatography. Purity >95 % by SDS-PAGE
Note:
(1) rMal d 1 has a N-terminal 6xHis-tag.
(2) Avoid repeated Freeze/Thaw cycles. It is recommended to aliquot the product upon first thaw and freeze in working aliquot volumes.
Clause de non-responsabilité
Allergens are provided for research and commercial use in vitro:  not for human in vivo or therapeutic use.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable