Principaux documents
QC1456
Supelco
Trihalomethanes - WS
certified reference material
1.2 ML
68,60 €
68,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1.2 ML
68,60 €
About This Item
Numéro CE :
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
68,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
ampule of 1.2 mL
Fabricant/nom de marque
RTC QCO-002
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
environmental
food and beverages
Format
matrix material
Température de stockage
2-8°C
Description générale
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Autres remarques
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Analyte
Description
    Bromodichloromethane
    Bromoform
    Chloroform
    Dibromochloromethane
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :