PHR8939
(20R)-3-Oxopregn-4-en-20-yl acetate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Famille d'API
progesterone
Forme
solid
Conditionnement
pkg of 100 mg
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Catégories apparentées
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produits recommandés
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable