Y0001579
Sildenafil impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
5-[2-Ethoxy-5[(4-methylpiperazin-1-yl)sulfonyl]phenyl]-1-methyl-3-(2-methylpropyl)-6,7-dihydro-1H-pyrazol[4,3-d]pyrimidin-7-one, Isobutyl sildenafil
133,00 €
About This Item
133,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
sildenafil
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[S](=O)(=O)(N4CCN(CC4)C)c1cc(c(cc1)OCC)c2[nH][c](c3[n](nc(c3n2)CC(C)C)C)=O
InChI
1S/C23H32N6O4S/c1-6-33-19-8-7-16(34(31,32)29-11-9-27(4)10-12-29)14-17(19)22-24-20-18(13-15(2)3)26-28(5)21(20)23(30)25-22/h7-8,14-15H,6,9-13H2,1-5H3,(H,24,25,30)
Clé InChI
MDDMCAQUTIFYAH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable