PHR3676
Piperazine Dihydrochloride (Piperazine Dihydrochloride Hydrate)
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonyme(s) :
Piperazine dihydrochloride, Piperazine hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1541907
Conditionnement
pkg of 400MG
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C4H10N2.2ClH/c1-2-6-4-3-5-1;;/h5-6H,1-4H2;2*1H
Clé InChI
CVVIJWRCGSYCMB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)