PHR3438
Guanethidine Monosulfate
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonyme(s) :
Guanethidine monosulfate (1:1), 1-(2-Guanidinoethyl)octahydroazocine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to BP 181
traceable to USP 1301801
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 400 mg
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
OS(O)(=O)=O.NC(=N)NCCN1CCCCCCC1
InChI
1S/C10H22N4.H2O4S/c11-10(12)13-6-9-14-7-4-2-1-3-5-8-14;1-5(2,3)4/h1-9H2,(H4,11,12,13);(H2,1,2,3,4)
Clé InChI
YUFWAVFNITUSHI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable