444605
Melittin
A 26-residue polypeptide from bee venom that binds calmodulin in a Ca2+-dependent manner.
Synonyme(s) :
Melittin
130,00 €
Date d'expédition estimée le07 mai 2025Détails
About This Item
130,00 €
Date d'expédition estimée le07 mai 2025Détails
Produits recommandés
Niveau de qualité
Description
Merck USA index - 14, 5824
Essai
>97% (HPLC)
Forme
lyophilized
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Solubilité
water: 1 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
N1(C(CCC1)C(=O)NC(C)C(=O)NC(CC(C)C)C(=O)NC(C(CC)C)C(=O)NC(CO)C(=O)NC(Cc2c3c([nH]c2)cccc3)C(=O)NC(C(CC)C)C(=O)NC(CCCCN)C(=O)NC(CCCN\C(=N\[H])\N)C(=O)NC(CCCCN)C(=O)NC(CCCN\C(=N\[H])\N)C(=O)NC(CCC(=O)N)C(=O)NC(CCC(=O)N)C(=O)N)C(=O)C(NC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC
InChI
1S/C131H229N39O31/c1-23-71(16)102(163-97(176)60-135)122(194)146-62-98(177)148-74(19)109(181)164-100(69(12)13)124(196)160-88(55-65(4)5)116(188)155-84(41-30-33-51-134)115(187)165-101(70(14)15)125(197)161-90(57-67(8)9)118(190)168-106(77(22)173)128(200)169-105(76(21)172)123(195)147-63-99(178)150-92(58-68(10)11)129(201)170-54-36-44-94(170)121(193)149-75(20)108(180)158-89(56-66(6)7)117(189)166-104(73(18)25-3)127(199)162-93(64-171)120(192)159-91(59-78-61-145-80-38-27-26-37-79(78)80)119(191)167-103(72(17)24-2)126(198)157-83(40-29-32-50-133)111(183)154-85(42-34-52-143-130(139)140)112(184)152-82(39-28-31-49-132)110(182)153-86(43-35-53-144-131(141)142)113(185)156-87(46-48-96(137)175)114(186)151-81(107(138)179)45-47-95(136)174/h26-27,37-38,61,65-77,81-94,100-106,145,171-173H,23-25,28-36,39-60,62-64,132-135H2,1-22H3,(H2,136,174)(H2,137,175)(H2,138,179)(H,146,194)(H,147,195)(H,148,177)(H,149,193)(H,150,178)(H,151,186)(H,152,184)(H,153,182)(H,154,183)(H,155,188)(H,156,185)(H,157,198)(H,158,180)(H,159,192)(H,160,196)(H,161,197)(H,162,199)(H,163,176)(H,164,181)(H,165,187)(H,166,189)(H,167,191)(H,168,190)(H,169,200)(H4,139,140,143)(H4,141,142,144)
Clé InChI
VDXZNPDIRNWWCW-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Avertissement
Séquence
Autres remarques
Gravitt, K.R. 1994. Biochem. Pharmacol. 47, 425.
Baudier, J., et al. 1987. Biochemistry26, 2886.
Kincaid, R.L., and Coulson, C.C. 1985. Biochem. Biophys. Res. Commun.133, 256.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3