PHR3128
Ramipril Related Compound A
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonyme(s) :
(2S,3aS,6aS)-1-{(2S)-2-{[(1S)-1-(Methoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino}-1-oxopropyl}octahydrocyclopenta[b]pyrrole-2-carboxylic acid, Ramipril Impurity A (Ph. Eur.), Ramipril methyl ester
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1598507
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 50 mg
Application(s)
pharmaceutical
InChI
1S/C22H30N2O5/c1-14(20(25)24-18-10-6-9-16(18)13-19(24)21(26)27)23-17(22(28)29-2)12-11-15-7-4-3-5-8-15/h3-5,7-8,14,16-19,23H,6,9-13H2,1-2H3,(H,26,27)/t14-,16-,17-,18-,19-/m0/s1
Clé InChI
DBAQBRAQKYAQEO-GBBGEASQSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)