PHR3835
Méthyl tricosanoate
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonyme(s) :
Ester méthylique d’acide tricosanoïque
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1438205
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 250 mg
Pf
53-56 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
-10 to -25°C
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C24H48O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24(25)26-2/h3-23H2,1-2H3
Clé InChI
VORKGRIRMPBCCZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)