PHR3071
Oxcarbazepine Related Compound C
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonyme(s) :
Acridone, 9,10-Dihydro-9-oxoacridine
362,00 €
About This Item
362,00 €
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1483185
Famille d'API
oxcarbazepine
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 25 mg
Pf
>300 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
O=C1c2ccccc2Nc3ccccc13
InChI
1S/C13H9NO/c15-13-9-5-1-3-7-11(9)14-12-8-4-2-6-10(12)13/h1-8H,(H,14,15)
Clé InChI
FZEYVTFCMJSGMP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable