150215
9(10H)-Acridanone
99%
Synonyme(s) :
Acridone, 9,10-Dihydro-9-oxoacridine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
solid
Pf
>300 °C (lit.)
λmax
380 nm
399 nm (2nd)
Chaîne SMILES
O=C1c2ccccc2Nc3ccccc13
InChI
1S/C13H9NO/c15-13-9-5-1-3-7-11(9)14-12-8-4-2-6-10(12)13/h1-8H,(H,14,15)
Clé InChI
FZEYVTFCMJSGMP-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... ABCB1(5243)
Application
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable