PHR2889
Nitazoxanide Related Compound A
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonyme(s) :
2-Amino-5-nitrothiazole
465,00 €
About This Item
465,00 €
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1463971
Famille d'API
nitazoxanide
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 50 mg
Pf
195-200 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
Nc1ncc(s1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C3H3N3O2S/c4-3-5-1-2(9-3)6(7)8/h1H,(H2,4,5)
Clé InChI
MIHADVKEHAFNPG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable