1463971
USP
Nitazoxanide Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
2-Amino-5-nitrothiazole
1 120,00 €
About This Item
1 120,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
nitazoxanide
Fabricant/nom de marque
USP
Pf
195-200 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
Nc1ncc(s1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C3H3N3O2S/c4-3-5-1-2(9-3)6(7)8/h1H,(H2,4,5)
Clé InChI
MIHADVKEHAFNPG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable