PHR2861
Famciclovir Related Compound F
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonyme(s) :
2-Amino-6-chloropurine, 6-Chloro-2-purinamine, 6-Chloroguanine
411,00 €
About This Item
411,00 €
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1269141
Description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Famille d'API
famciclovir
Forme
solid
Conditionnement
pkg of 50 mg
Pf
>300 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Nc1nc(Cl)c2nc[nH]c2n1
InChI
1S/C5H4ClN5/c6-3-2-4(9-1-8-2)11-5(7)10-3/h1H,(H3,7,8,9,10,11)
Clé InChI
RYYIULNRIVUMTQ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable