PHR2713
Glycopyrrolate Related Compound I
Synonyme(s) :
(RS)-3-[(SR)-2-(4-Chlorophenyl)-2-cyclopentyl-2-hydroxyacetoxy]-1,1-dimethylpyrrolidin-1-ium bromide
511,00 €
About This Item
511,00 €
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Agence
traceable to USP 1296086
Description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Forme
solid
Conditionnement
pkg of 30 mg
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable