1086403
USP
Carbonate de calcium
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Calcium carbonate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
calcium carbonate
Fabricant/nom de marque
USP
Densité
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
[Ca++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Ca/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
Clé InChI
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable