01448
Lactulose Standard for IC
TraceCERT®, 1000 mg/L in H2O
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Gamme de produits
TraceCERT®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Classe(s) chimique(s) de l'analyte
oligosaccharides
Concentration
1000 mg/L in H2O
Technique(s)
ion chromatography: suitable
Application(s)
environmental
food and beverages
Format
single component solution
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the label.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Liaison
Notes préparatoires
Remarque sur l'analyse
Informations légales
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)