PHR2357
Bethanechol Chloride
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
Carbamyl-β-methylcholine chloride, Bethanechol chloride
153,00 €
About This Item
153,00 €
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1071009
Famille d'API
bethanechol
Forme
solid
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 300 mg
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
Cl.CC(C[N](C)(C)C)OC(N)=O
InChI
1S/C7H17N2O2.ClH/c1-6(11-7(8)10)5-9(2,3)4;/h6H,5H2,1-4H3,(H2,8,10);1H
Clé InChI
AIRHOJQHGLTTTB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable