212385-M
Carbachol
An unsubstituted carbamoyl ester that acts as an agonist for nicotinic and muscarinic acetylcholine receptors.
Synonyme(s) :
Carbachol, Carbamoylcholine Chloride
Description
Merck USA index - 14, 1779
Essai
≥98% (titration)
Forme
solid (fine crystalline)
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Couleur
white
Solubilité
methanol: 100 mg/mL
water: 100 mg/mL
ethanol: 20 mg/mL
Température de stockage
10-30°C
Chaîne SMILES
Cl.[N+](CCO\C(=N\[H])\[O-])(C)(C)C
InChI
1S/C6H14N2O2.ClH/c1-8(2,3)4-5-10-6(7)9;/h4-5H2,1-3H3,(H-,7,9);1H
Clé InChI
AIXAANGOTKPUOY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Agonist for nicotinic and muscarinic acetylcholine receptors
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Yan, G.M., et al. 1995. Mol. Pharmacol. 47, 248.
Mangels, L.A., and Gnegy, M.E. 1992. J. Biol. Chem.267, 5847.
Watanabe, A.M., et al. 1992. In Basic and Clinical Pharmacology, Fifth Edition Katzung, B.G. ed.) Appleton and Lange, Norwalk, CT, p. 82.
Howe, P.H., et al. 1986. J. Pharmacol. Exp. Ther.239, 574.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable