PHR2115
Articaine Related Compound B
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
4-Methyl-3-[2-(propylamino)propionamido]-2-thiophenecarboxylic acid, 2-Carboxyarticaine, Articainic acid
647,00 €
About This Item
647,00 €
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1042930
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 50 mg
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[s]1c(c(c(c1)C)NC(=O)C(NCCC)C)C(=O)O
InChI
1S/C12H18N2O3S/c1-4-5-13-8(3)11(15)14-9-7(2)6-18-10(9)12(16)17/h6,8,13H,4-5H2,1-3H3,(H,14,15)(H,16,17)
Clé InChI
LUPKINKNYDFRIB-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable