PHR2250
Cimetidine Impurity B
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonyme(s) :
Methyl 3-cyano-1-[2-[[(5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methyl]sulfanyl]ethyl]carbamimidate
694,00 €
About This Item
694,00 €
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Famille d'API
cimetidine
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 50 mg
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
S(CCN\C(=N\C)\NC#N)Cc1nc[nH]c1C.[Cl-].[Cl-].[H+].[H+]
InChI
1S/C10H16N6S.2ClH/c1-8-9(16-7-15-8)5-17-4-3-13-10(12-2)14-6-11;;/h7H,3-5H2,1-2H3,(H,15,16)(H2,12,13,14);2*1H
Clé InChI
NEXYNVYEWBRXBG-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable