Principaux documents
BP475
Cimetidine
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonyme(s) :
SKF-92334
100 MG
233,00 €
233,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
233,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H16N6S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
252.34
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
233,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
cimetidine
Forme
solid
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
BP
Application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CN\C(NC#N)=N\CCSCc1nc[nH]c1C
InChI
1S/C10H16N6S/c1-8-9(16-7-15-8)5-17-4-3-13-10(12-2)14-6-11/h7H,3-5H2,1-2H3,(H,15,16)(H2,12,13,14)
Clé InChI
AQIXAKUUQRKLND-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... HRH2(3274)
Description générale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Cimetidine BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Cimetidine Oral Solution
  • Cimetidine Injection
  • Cimetidine Oral Suspension
  • Cimetidine Tablets
  • Conditionnement
    Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Autres remarques
    Sales restrictions may apply.
    Produit(s) apparenté(s)
    Réf. du produit
    Description
    Tarif
    Code de la classe de stockage
    11 - Combustible Solids
    Classe de danger pour l'eau (WGK)
    WGK 3
    Point d'éclair (°F)
    Not applicable
    Point d'éclair (°C)
    Not applicable