PHR2243
Cimetidine Impurity E
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
1-Cyano-2-methyl-3-[2-[(5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methylsulfinyl]ethyl]guanidine
625,00 €
About This Item
625,00 €
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Famille d'API
cimetidine
Forme
solid
Conditionnement
pkg of 25 mg
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
-10 to -25°C
Chaîne SMILES
[S](=O)(CCN\C(=N/C)\NC#N)Cc1nc[nH]c1C
InChI
1S/C10H16N6OS/c1-8-9(16-7-15-8)5-18(17)4-3-13-10(12-2)14-6-11/h7H,3-5H2,1-2H3,(H,15,16)(H2,12,13,14)
Clé InChI
HOJLJLYVNQFCRE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable