PHR2075
Risedronate Related Compound A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
[1-Hydroxy-2-(2-pyridinyl)ethylidene]bis-phosphonic acid sodium salt
543,00 €
About This Item
543,00 €
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1604621
Famille d'API
risedronate
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 50 mg
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
[P](=O)(O)(O)C([P](=O)(O)O)(O)Cc1ncccc1
InChI
1S/C7H11NO7P2/c9-7(16(10,11)12,17(13,14)15)5-6-3-1-2-4-8-6/h1-4,9H,5H2,(H2,10,11,12)(H2,13,14,15)
Clé InChI
XXNASZAYANFLID-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable