1604621
USP
Risedronate Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
[1-Hydroxy-2-(2-pyridinyl)ethylidene]bis-phosphonic acid
1 230,00 €
About This Item
1 230,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
risedronate
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
OP(O)(C(O)(CC1=NC=CC=C1)P(O)(O)=O)=O
InChI
1S/C7H11NO7P2/c9-7(16(10,11)12,17(13,14)15)5-6-3-1-2-4-8-6/h1-4,9H,5H2,(H2,10,11,12)(H2,13,14,15)
Clé InChI
XXNASZAYANFLID-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Also, for use with USP monographs such as:
- Risedronate Sodium
- Risedronate Sodium Tablets
- Risedronate Sodium Delayed-Release Tablets
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable